Learn More
Isopropyl isocyanate, 98+%
Descrizione
Isopropyl isocyanate is used as a reagent in the preparation of androgen receptor antagonist for prostate cancer treatment. It is also used in the synthesis of selective dual inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTORC1 and mTORC2). Further, it serves as a reagent in the synthesis of O-aryl N-isopropylcarbamates. In addition to this, it is used as a derivatization reagent during the stereoisomeric analysis of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isopropyl isocyanate is used as a reagent in the preparation of androgen receptor antagonist for prostate cancer treatment. It is also used in the synthesis of selective dual inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTORC1 and mT
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isopropyl isocyanate |
| CAS | 1795-48-8 |
| Densità | 0.868 |
| Punti di ebollizione | 74°C to 75°C |
| Punto d'infiammabilità | −3°C (26°F) |
| Odore | Acrid |
| Formula molecolare | C4H7NO |
| Indice di rifrazione | 1.384 |
| Numero MDL | MFCD00002037 |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Isopropyl isocyanate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Isocyanate disopropyle