Learn More
Isopropyl myristate, 96%
Codice prodotto. 10710682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10710682 25 g Bottiglia in vetro 25g
10687191 100 g Bottiglia in vetro 100g
10676504 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10710682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 412850250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-27-0
Formula molecolare C17H34O2
Molecular Weight (g/mol) 270.45
Numero MDL MFCD00008982
InChI Key AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
IUPAC Name propan-2-yl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl myristate
Nota nome 96%
Acidità 0.5mg KOH/g max.
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 167.0°C (9.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.4360
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 5261
Gravità specifica 0.85
Peso formulazione 270.45
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid