Learn More
Isopropyl Myristate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Myristic acid-isopropyl ester |
| CAS | 110-27-0 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C17 H34 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Isopropyl myristate, 1-Methylethyl tetradecanoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C |
| IUPAC Name | propan-2-yl tetradecanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.45 |
| Vedi altri risultati |