Learn More
Isopropyl nitrile, TRC
Codice prodotto. 30405296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30405296 10 g
30392201 25 g
30388846 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405296 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI86831010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-82-0
Formula molecolare C4H7N
Molecular Weight (g/mol) 69.11
Sinonimo 2-methyl-Propanenitrile, Isobutyronitrile (6CI,8CI), 2-Methylpropanenitrile, 1-Cyano-1-methylethane, 2-Cyanopropane, 2-Methylpropionitrile, Dimethylacetonitrile, Isobutanenitrile, Isopropyl cyanide, NSC 60536, alpha-Methylpropanenitrile, alpha-Methylpropionitrile
IUPAC Name 2-methylpropanenitrile
SMILES CC(C)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl nitrile
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
Peso formulazione 69.0578