Learn More
Isopropyl Paraben, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isopropyl Paraben |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3 |
| Peso formulazione | 180.0786 |
| Percent Purity | >95% |