Learn More
Isopropyl salicylate, 99%
Codice prodotto. 11485937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485937 100 g 100g
11475937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11485937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24471.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 607-85-2
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
Numero MDL MFCD00035703
InChI Key YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC Name propan-2-yl 2-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl salicylate
Densità 1.09
Punti di ebollizione 122°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità >93°C (199°F)
Quantità 100 g
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 99%