Learn More
Isopropyl salicylate, 99%
Codice prodotto. 10001811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10001811 100 g Bottiglia in vetro 100g
10225911 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10001811 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 412891000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isopropyl salicylate, 99%, Quantity: 250g, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 122.0 deg.C (18.0 mmHg), Colorless to Yellow, Molecular Weight: 180.203, Percent Purity: 99%, Assay Percent Range: 99%, CAS: 607-85-2, ChEBI: CHEBI:38703, Density: 1.0600g/mL, EINECS Number: 210-143-2 | CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 607-85-2
Numero MDL MFCD00035703
InChI Key YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC Name propan-2-yl 2-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl salicylate
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 122.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H12O3
Indice di rifrazione 1.5090 to 1.5110
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.06
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl salicylate