Learn More
Isopropyl Salicylate, Mikromol™
Codice prodotto. 17983646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983646 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0045.17
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl Salicylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl Salicylate
CAS 607-85-2
Nomi componenti o analita Isopropyl Salicylate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Isopropyl Salicylate, 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl o-hydroxybenzoate, Isopropyl salicylate
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1O
IUPAC Name propan-2-yl 2-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 180.0786 g/mol