Learn More
Isopropyl Salicylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isopropyl Salicylate |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3 |
| Peso formulazione | 180.0786 |