Learn More
Isopropylbarbituric acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077392
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
7391-69-7
C7H10N2O3
170.168
GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
81874
5-propan-2-yl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
7391-69-7
C7H10N2O3
170.168
GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
81874
5-propan-2-yl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Materiale o nome chimico Isopropylbarbituric acid
Punto di fusione 215.0°C to 217.0°C
Peso formulazione 170.17
Quantità 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropylbarbituric acid, 97%