Learn More
Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-MeTHF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10557054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10557054
Marca: Thermo Scientific Acros 426781000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 920-39-8 | C3H7BrMg | 147.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylmagnesium bromide
Nota nome 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
CAS 920-39-8, 96-47-9
Colore Brown or Gray
Densità 1.0800g/mL
Punto d'infiammabilità −11°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C3H7BrMg
Formula lineare (CH3)2CHMgBr
Numero MDL MFCD00672110
Quantità 100 mL
Numero UN 3399
Gravità specifica 1.08
Sinonimo isopropylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methylethyl, isopropylmagnesiumbromide, bromo 1-methylethyl magnesium, iprmgbr, i-prmgbr, bromoisopropylmagnesium, i-propylmagnesiumbromide, i-propylmagnesium bromide, bromo-isopropyl-magnesium, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)[Mg]Br
IUPAC Name magnesium;propane;bromide
Molecular Weight (g/mol) 147.30
PubChem CID 101909
Peso formulazione 147.31
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyltetrahydrofuran, Bromo(1-methylethyl)magnesium