Learn More
Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10267032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10267032
Marca: Thermo Scientific Acros 212851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1068-55-9 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1068-55-9, 109-99-9
Formula molecolare C3H7ClMg
Molecular Weight (g/mol) 102.84
Numero MDL MFCD00000466
InChI Key GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo isopropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1-methylethyl, chloro 1-methylethyl magnesium, i-prmgcl, isopropylmagnesiumchloride, chloro isopropyl magnesium, isopropyl magnesium chloride, isopropylmagnesium chloride solution, iprmgcl, ipr-mgcl
PubChem CID 101955
SMILES CC(C)[Mg]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylmagnesium chloride
Colore Brown to Brown-Yellow
Nota nome 2.0M Solution in THF
Punti di ebollizione 62.4°C (899.8hPa)
Punto di fusione 5.0°C
Formula lineare (CH3)2CHMgCl
Concentrazione 1.80 to 2.20M
Densità 0.9700g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC Name magnesium;propane;chloride
Peso formulazione 102.85
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.97
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −27°C
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.