Learn More
Isopropylsulphonyl Choride, TRC
Codice prodotto. 30404956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404956 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404956 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI822255250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylsulphonyl Choride
CAS 10147-37-2
Formula molecolare C3H7ClO2S
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-Methylethylsulfonyl Chloride, 2-Propylsulfonyl Chloride, Isopropanesulfonyl Chloride, Isopropyl-2-sulfonyl Chloride, Isopropylsulfonyl Chloride, Propan-2-ylsulfonyl Chloride, Propanesulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name propane-2-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 142.6
Peso formulazione 141.9855