Learn More
Isopropylsulphonyl Choride, TRC
Codice prodotto. 30396908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396908 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8222551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylsulphonyl Choride
CAS 10147-37-2
Formula molecolare C3H7ClO2S
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Methylethylsulfonyl Chloride, 2-Propylsulfonyl Chloride, Isopropanesulfonyl Chloride, Isopropyl-2-sulfonyl Chloride, Isopropylsulfonyl Chloride, Propan-2-ylsulfonyl Chloride, Propanesulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name propane-2-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 142.6
Peso formulazione 141.9855