Learn More
Isopropylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15435375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435375 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15435375 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H58536.AD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77047-87-1 | C3H7BrZn | 188.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isopropylzinc bromide is employed in croos-coupling reactions.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Handle under dry protective gas. Air sensitive. Store away from strong bases and oxidizing agents,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 77047-87-1
Densità 0.963
Formula molecolare C3H7BrZn
Formula lineare (CH3)2CHZnBr
Numero MDL MFCD06200639
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo 2-propylzinc bromide solution 0.5m in t, bromo isopropyl zinc, 2-propylzinc bromide, 0.50 m in thf, 2-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2-propylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, isopropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key NTUATXZETUXBSR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.C[CH-]C
IUPAC Name bromozincylium; propan-2-ide
Molecular Weight (g/mol) 188.37
PubChem CID 12910424
Peso formulazione 188.37
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropylzinc bromide, 0.5M in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231-Manipolare in atmosfera di gas inerte.
  • P232-Proteggere dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Isopropylzinc bromide