Learn More
R&D Systems™ Isoproterenol hydrochloride
Descrizione
Standard selective β-adrenoceptor agonist; vasorelaxant and bronchodilator. Activation of β2 receptors activates downstream PKA and ERK, and may stimulate NO-mediated endothelium-dependent smooth muscle relaxation. Active in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isoproterenol hydrochloride |
| CAS | 51-30-9 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C11H18ClNO3 |
| Peso formulazione | 247.72 |
| Purezza | >97% |
| Peso molecolare | 247.72 |