Learn More
Isoquinolin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isoquinolin-3-amine |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 144.18 |
| Percent Purity | 97% |