Learn More
Isoquinoline-4-boronic acid 2,2-dimethylpropanediol-1,3 cyclic ester, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-dimethylpropanediol-1, 3 cyclic ester |
| CAS | 844891-01-6 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C14H16BNO2 |
| Numero MDL | MFCD06659058 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl isoquinoline, isoquinoline-4-boronic acid 2,2-dimethylpropanediol-1,3 cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid neopentyl glycol ester, 3 cyclic ester, akos brn-0509, 2-dimethylpropanediol-1, isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-4-isoquinolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborane, isoquinoline,4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl |
| Vedi altri risultati |