Learn More
Isoquinoline-5-boronic acid, 97%
Codice prodotto. 15479987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15479987 250 mg 250mg
15469987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15479987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53230.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 371766-08-4 | C9H8BNO2 | 172.978 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 371766-08-4
Formula molecolare C9H8BNO2
Molecular Weight (g/mol) 172.978
Numero MDL MFCD03839356
InChI Key XKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoquinoline-5-boronic acid, 5-isoquinolineboronic acid, isoquinolin-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 5-isoquinolinyl, isoquinolin-5-yl boronic acid, 5-isoquinolineboronicacid, isoquinoline-5-boric acid, 5-boronoisoquinoline, acmc-209ird, 5-isoquinolylboronic acid
PubChem CID 599474
IUPAC Name isoquinolin-5-ylboronic acid
SMILES B(C1=C2C=CN=CC2=CC=C1)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoquinoline-5-boronic acid
Punto di fusione 204°C to 206°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 172.98
Percent Purity 97%