Learn More
Isoquinoline-5-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11315435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11315435 250 mg 250mg
11305435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11315435 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19636.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80278-67-7 | C10H7NO | 157.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80278-67-7
Formula molecolare C10H7NO
Molecular Weight (g/mol) 157.172
Numero MDL MFCD03412483
InChI Key ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-isoquinolinecarboxaldehyde, isoquinoline-5-carboxaldehyde, 5-formylisoquinoline, ksc447q7n, 5-isoquinolinecarbaldehyde, 5-isoquinolinecarboxaldehyde 6ci,9ci
PubChem CID 7016853
IUPAC Name isoquinoline-5-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoquinoline-5-carboxaldehyde
Punto di fusione 113°C to 116°C
Quantità 250 mg
Beilstein 112875
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 157.17
Percent Purity 97%