Learn More
Isorhapontin, TRC
Codice prodotto. 30399699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30399699 2.5 mg -
30398882 5 mg 5mg
30401604 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30399699 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI2142452.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32727-29-0
Formula molecolare C21H24O9
Molecular Weight (g/mol) 420.41
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES COc1cc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isorhapontin
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Peso formulazione 420.142