Learn More
Isorhynchophylline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471498
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471498 5 mg 5mg
16459088 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16471498 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0766
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Isorhynchophylline (IRN), an alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla, possesses the effects of lowered blood pressure, vasodilatation and protection against ischemia-induced neuronal damage.
Isorhynchophylline (IRN), an alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla, possesses the effects of lowered blood pressure, vasodilatation and protection against ischemia-induced neuronal damage.
Specifica
Materiale o nome chimico Isorhynchophylline
CAS 1-4-6859
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H28N2O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (260.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](CC)C4)([H])N4CC3
Molecular Weight (g/mol) 384.47
Peso formulazione 384.47
Percent Purity 98.21%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only