Learn More
Isosorbide 2-Nitrate, TRC
Codice prodotto. 30390652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30390652 100 mg 100mg
30399798 50 mg -
30394499 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30390652 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI902150100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16106-20-0
Formula molecolare C6 H9 N O6
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Sinonimo Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP)
IUPAC Name [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Isosorbide 2-Nitrate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Peso formulazione 191.043
Percent Purity >95%