Specifications
| Materiale o nome chimico | Isosorbide |
| Punto di fusione | 56.0°C to 62.0°C |
| Colore | Beige or White to Yellow |
| Quantità | 5 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Crystals, Crystalline Solid or Mass |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Indice di Merck | 15, 5270 |
| Peso formulazione | 146.14 |
| Show More |