Learn More
Isosorbide dimethyl ether, 99%
Codice prodotto. 10272762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10272762 100 g Glass bottle 100g
10764753 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10272762 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369911000
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5306-85-4 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5306-85-4
Formula molecolare C8H14O4
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00064828
InChI Key MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
PubChem CID 62990
SMILES COC1COC2C(COC12)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Isosorbide dimethyl ether
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1700g/mL
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4620
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.17
Beilstein 19, IV, 991
Punti di ebollizione 93°C to 95°C (0.1 hPa)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
IUPAC Name (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan
Peso formulazione 174.19
Percent Purity 99%