Learn More
Isosorbide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471118
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16471118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471118 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1469
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Specifica
Materiale o nome chimico Isosorbide
CAS 652-67-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H10O4
Quantità 5 g
Sinonimo D-Isosorbide Dianhydro-D-glucitol
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM)
SMILES O[C@H]1[C@]2([H])[C@]([C@@H](O)CO2)([H])OC1
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only