Learn More
Isosorbide, Mikromol™
Codice prodotto. 17958514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17958514 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17958514 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0126.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isosorbide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isosorbide
CAS 652-67-5
Nomi componenti o analita Isosorbide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H10 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Isosorbide
InChI Formula InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
IUPAC Name (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Quantità 500 mg
Peso formulazione 146.0579 g/mol