Learn More
Isosorbide mononitrate, 98+%
Codice prodotto. 15415859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15415859 25 g 25g
15405859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15415859 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63674.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
A coronary vasodilator that does not require hepatic biotransformation | CAS: 16051-77-7 | C6H9NO6 | 191.139 g/mol
A coronary vasodilator that does not require hepatic biotransformation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16051-77-7
Formula molecolare C6H9NO6
Molecular Weight (g/mol) 191.139
Numero MDL MFCD00143462
InChI Key YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
Sinonimo isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate
PubChem CID 27661
ChEBI CHEBI:6062
IUPAC Name [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate
SMILES C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico Isosorbide mononitrate
Punto di fusione 92°C
Colore White
Quantità 25 g
Numero UN UN3251
Indice di Merck 14,5225
Peso formulazione 191.14
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder