Learn More
Isosorbide, TRC
Codice prodotto. 30135487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135487 1 g 1g
30138719 10 g 10g
30010073 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135487 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI9016801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 652-67-5
Formula molecolare C6 H10 O4
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Sinonimo Isosorbide, D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, D- (8CI), Sorbitol, 1,4:3,6-dianhydro- (6CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., (+)-D-Isosorbide, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol, 1,4:3,6-Dianhydro-D-sorbitol, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol, AT 101, Devicoran, Hydronol, Ismotic, Isobide, NSC 40725
IUPAC Name (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico Isosorbide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Peso formulazione 146.0579