Descrizione
- Riscaldatori efficienti ad alte prestazioni circondano la camera per una distribuzione uniforme della temperatura
- Il delicato flusso d'aria favorito dalla ventola contribuisce a diffondere in modo uniforme temperatura, CO2 e umidità
- Il ciclo di decontaminazione a una temperatura di 90 °C semplifica l'igienizzazione perché non sono necessari né autoclavaggio, né sostanze chimiche tossiche
- Il ciclo elimina la variabilità nella disinfezione e si è rivelato di provata efficacia contro una vasta gamma dei contaminanti più diversi quali batteri, muffe spore e micoplasmi
- I sensori di CO2 sono collocati direttamente all'interno della camera per un controllo di precisione. Vasta scelta di opzioni per la tecnologia dei sensori CO2.
- a conducibilità termica (TC) per accuratezza di monitoraggio e lunga durata
- a infrarossi (IR) per un funzionamento indipendente con applicazioni di monitoraggio a distanza accurato
Specifica
RS232 | |
Acciaio inox | |
Sensore TC | |
Da temperatura ambiente +0,3 °C a 55 °C | |
Serbatoio da 3 l senza vaschetta | |
53 x 47 x 60,7 cm | |
47 cm | |
60,7 cm | |
70 kg | |
230 V |
150 l | |
Da 1 a 20% | |
<90% a 37 °C | |
Incubatore a CO2 | |
Standard | |
63,7 cm | |
86,7 cm | |
53 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |