Learn More
Fisherbrand™ Refrigeratori ricircolo Isotemp™ per raffreddamento/riscaldamento, 230 V 50 Hz
Codice prodotto. 11396651 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
250LCU
500 LCSU
500 LCU
Tipo di pompa:
Force
Forza
Forza e aspirazione
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo di pompa unitSize
11396651 500 LCU Forza Pezzo
11336661 500 LCSU Forza e aspirazione Pezzo
12019907 250LCU Force Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11396651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3910.00€
    3770.00€ / pezzi 1
    Risparmia 140.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettato con una particolare attenzione a prestazioni elevate, ingombro ridotto e silenziosità di funzionamento.
  • Gamma completa di riscaldamento e raffreddamento da -10°C a +80°C
  • Il piccolo serbatoio garantisce tempi di risposta rapidi alla temperatura
  • Ingombro ridotto
  • Funzionamento silenzioso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2.8 L
Capacità di raffreddamento A +20°C
Tipo di pompa Forza
Gamma di temperatura Da -10 C a +80 C
Capacità di riscaldamento 2.0 kW
Modello 500 LCU
Capacità della pompa 17 lpm / 300 mbar
Stabilità termica ±°
Collegamenti USB
Dimensioni (L x P x A) 419.1 x 228.6 x 635 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 29.9 kg
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz