Learn More
Fisherbrand™ Refrigeratori ricircolo Isotemp™ per raffreddamento/riscaldamento, 230 V 50 Hz
Progettato con una particolare attenzione a prestazioni elevate, ingombro ridotto e silenziosità di funzionamento.
Marca: Fisherbrand™
Descrizione
- Gamma completa di riscaldamento e raffreddamento da -10°C a +80°C
- Il piccolo serbatoio garantisce tempi di risposta rapidi alla temperatura
- Ingombro ridotto
- Funzionamento silenzioso
Specifica
2.8 l | |
Forza e aspirazione | |
2.0 kW | |
21 lpm / 805 mbar | |
Sì | |
29.9 kg | |
50 Hz |
A +20°C | |
Da -10 C a +80 C | |
500 LCSU | |
±0.1 C | |
419.1 x 228.6 x 635 mm | |
230 V |