Learn More
Fisherbrand™ Bagni ad acqua Isotemp™ Deluxe per uso generale
Codice prodotto. 15385877 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L (5 L/10 L)
2 l
20 l
28 l
5 L
Modello:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
15385877 10 L Isotemp GPD 10 Pezzo
15355877 2 l Isotemp GPD 02 Pezzo
15365877 2 l Isotemp GPD 2S Pezzo
15375877 5 L Isotemp GPD 05 Pezzo
15315887 15 L (5 L/10 L) Isotemp GPD 15D Pezzo
15395877 20 l Isotemp GPD 20 Pezzo
15305887 28 l Isotemp GPD 28 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15385877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    774.99€ / pezzi 1
    Risparmia 205.01€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Scelta di bagni ad acqua per uso generale, progettati per fornire una temperatura costante per risultati affidabili e la massima facilità di utilizzo.
Ideali per applicazioni industriali, di clinica farmaceutica o biomediche, i bagni ad acqua deluxe per usi generici Fisherbrand™ Isotemp™ offrono un'avanzata tecnologia in un design compatto. Disponibili in vari formati per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di esigenze applicative, i bagni ad acqua Isotemp sono stati studiati per garantire una temperatura costante per risultati affidabili e un funzionamento semplice.
  • Minore ingombro rispetto ai modelli precedenti
  • Advanced temperature controller is designed for extended functionality 
  • Nuovi allarmi acustici
  • Possibilità di salvare le impostazioni più comuni con le preimpostazioni di temperatura.
  • Display grafico a icone di facile utilizzo e controllo
  • Il design ottimizzato delle cerniere supporta la configurazione a coperchio aperto e ne agevola la rimozione
  • Il sistema di protezione dall'esaurimento dei liquidi impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del bagno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale camera Acciaio inox
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione 10L Deluxe General Purpose Water Bath
Capacità (sistema metrico) 10 L
Certificazione/Conformità UL, CE, FDA Classe I
Gamma di temperatura °
Display LCD monocromatico
Capacità di riscaldamento 800 w
Include Coperchio a tetto in policarbonato, vassoio diffusore
Materiale Acciaio con rivestimento in polvere epossidica
Modello Isotemp GPD 10
Preimpostazioni temperatura 3
Stabilità termica ±°
Uniformità termica ±°
Dimensioni interne (L x P x A) 11.9 x 13 x 5.99 (301 x 330 x 150 mm)
Dimensioni (L x P x A) 15.5 x 15.1 x 9.2 in. (393 x 383 x 233 mm)
Amperaggio 6.0-7.0 / 2.8-3.4 (120V/230V)