Learn More
Fisherbrand™ Bagni ad acqua Isotemp™ Deluxe per uso generale
Codice prodotto. 15395877 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L (5 L/10 L)
2 l
20 l
28 l
5 L
Modello:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
15395877 20 l Isotemp GPD 20 Pezzo
15355877 2 l Isotemp GPD 02 Pezzo
15365877 2 l Isotemp GPD 2S Pezzo
15375877 5 L Isotemp GPD 05 Pezzo
15385877 10 L Isotemp GPD 10 Pezzo
15315887 15 L (5 L/10 L) Isotemp GPD 15D Pezzo
15305887 28 l Isotemp GPD 28 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15395877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00€
    1070.00€ / pezzi 1
    Risparmia 100.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Scelta di bagni ad acqua per uso generale, progettati per fornire una temperatura costante per risultati affidabili e la massima facilità di utilizzo.
Ideali per applicazioni industriali, di clinica farmaceutica o biomediche, i bagni ad acqua deluxe per usi generici Fisherbrand™ Isotemp™ offrono un'avanzata tecnologia in un design compatto. Disponibili in vari formati per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di esigenze applicative, i bagni ad acqua Isotemp sono stati studiati per garantire una temperatura costante per risultati affidabili e un funzionamento semplice.
  • Smaller footprint, compared to previous models
  • Advanced temperature controller is designed for extended functionality 
  • New audible alarms
  • Conveniently save commonly used settings with temperature presets
  • Simple to operate and monitor with icon-based graphical display
  • Enhanced hinge design supports open lid configuration and easy lid removal
  • Help prevent bath damage and overheating with low-fluid protection
  • Compatable with Thermal beads (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale camera Acciaio inox
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Bagno Deluxe da 20 l per uso generale
Capacità (sistema metrico) 20 l
Certificazione/Conformità UL, CE, FDA Classe I
Gamma di temperatura °
Display LCD monocromatico
Capacità di riscaldamento 1200 W
Include Coperchio a tetto in policarbonato, vassoio diffusore
Materiale Acciaio con rivestimento in polvere epossidica
Modello Isotemp GPD 20
Preimpostazioni temperatura 3
Stabilità termica ±°
Uniformità termica ±°
Dimensioni interne (L x P x A) 11.7 x 19.7 x 5.99 (297 x 500 x 150 mm)
Dimensioni (L x P x A) 15.4 x 21.8 x 9.2 in. (392 x 555 x 233 mm)
Amperaggio 9.0-10.5/4.3-5.0 (120 V/230 V)