Learn More
Fisherbrand™ Isotemp II™ Recirculating Chiller, 230V/50Hz
Codice prodotto. 11326641 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità di raffreddamento:
900 W (at +20°C)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità di raffreddamento Dimensione della confezione
11326641 900 W (at +20°C) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11326641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4400.00€
    4160.00€ / pezzi 1
    Risparmia 240.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
A compact line of refrigerated recirculating chillers.
  • Intuitive digital controller for ease of use
  • Pressure gauge on front panel for easy viewing of application pressure
  • High and low temperature alarms
Controller indicator lights:
  • Indicate when unit is cooling
  • Indicate when setpoint is being changed
  • Indicate when high and low temperature limits are being changed or are exceeded
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 9.5 L
Capacità di raffreddamento 900 W (at +20°C)
Tipo di pompa PD1 (Positive Displacement Pump)
Gamma di temperatura -10°C to +30°C
Modello Isotemp II
Capacità della pompa 5.3 L/min. (at 4.1 bar)
Refrigerante R134A
Stabilità termica ±°
Dimensioni (L x P x A) 584.2 x 355.6 x 604.5 mm
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz