Descrizione
- Intuitive digital controller for ease of use
- Pressure gauge on front panel for easy viewing of application pressure
- High and low temperature alarms
Controller indicator lights:
- Indicate when unit is cooling
- Indicate when setpoint is being changed
- Indicate when high and low temperature limits are being changed or are exceeded
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 19 L |
| Capacità di raffreddamento | 1900 W |
| Tipo di pompa | PD1 (Positive Displacement Pump) |
| Gamma di temperatura | -10°C to +30°C |
| Modello | Isotemp III |
| Capacità della pompa | 4.5 L/min. |
| Refrigerante | R134A |
| Stabilità termica | ±0.5°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 584.2 x 431.8 x 711.2 mm |
| Peso (sistema metrico) | 72.6 |
| Vedi altri risultati |