Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati e refrigerati Isotemp™ R28: 6.8-8.6 L, 230 V/50 Hz
Codice prodotto. 11306651 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-28°C to +100°C
-28°C to +200°C
Da -28° a +150°C
Modello:
Isotemp 4100 R28
Isotemp 5150 R28
Isotemp 6200 R28
Tipo di pompa:
Force
Force and Suction
Forza
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di temperatura Modello Tipo di pompa unitSize
11306651 Da -28° a +150°C Isotemp 5150 R28 Forza Pezzo
11386641 -28°C to +100°C Isotemp 4100 R28 Force Pezzo
11346651 -28°C to +200°C Isotemp 6200 R28 Force and Suction Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11306651
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
  • Tubature di circolazione esterna con raccordi da 8 e 12 mm
  • Morsetti di alimentazione e di ritorno
  • Coperture dell'area di lavoro
Per applicazioni industriali e di laboratorio.
Il modello a profilo ribassato consente un facile accesso al bagno nei casi in cui l'altezza del banco del laboratorio possa rappresentare un problema. I serbatoi senza giunzioni in acciaio inox garantiscono durata e pulizia facilitata. Il robusto sistema di refrigerazione consente di raffreddare rapidamente campioni e applicazioni. Il controllo ottimizzato della refrigerazione garantisce un'eccellente stabilità della temperatura in ogni momento.
  • Tutti gli scarichi dei bagni si trovano sulla parte anteriore dell'unità con una valvola integrata
Suggerimento ecologico: durante le applicazioni meno complesse, è possibile ridurre il consumo di energia attivando la modalità di risparmio energetico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di raffreddamento 500 W
Tipo di pompa Forza
Gamma di temperatura Da -28° a +150°C
Capacità di riscaldamento 1.2 kW
Pressione max 17 l/min; 310 mbar
Modello Isotemp 5150 R28
Stabilità termica ±0.05°C
Peso (sistema imperiale) 78.9 libbre
Peso (sistema metrico) 35.8 kg
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz