Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Recirculating Chillers I, PD-1 Pump, 230V/50Hz
Codice prodotto. 11396631 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità di raffreddamento:
600 W (At +20°C:)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità di raffreddamento unitSize
11396631 600 W (At +20°C:) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11396631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3995.00€
    3780.00€ / pezzi 1
    Risparmia 215.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A compact line of refrigerated recirculating chillers
  • Intuitive digital controller for ease of use
  • Pressure gauge on front panel for easy viewing of application pressure
  • High and low temperature alarms
  • Controller indicator lights: Indicate when unit is cooling; 
  • Indicate when setpoint is being changed
  • Indicate when high and low temperature limits are being changed or are exceeded
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 9.5 L
Capacità di raffreddamento 600 W (At +20°C:)
Tipo di pompa PD1 (Positive Displacement Pump)
Gamma di temperatura 10°C to 30°C
Modello Isotemp I
Capacità della pompa 5.3 L/min. ( at 4.1 bar)
Refrigerante R134A
Stabilità termica ±°
Dimensioni (L x P x A) 604.5 x 355.6 x 584.2 mm
Tensione 230 V