Learn More
Fisherbrand™ Bagni termostatici con agitazione Isotemp™
Codice prodotto. 15325887 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15l (4.0 galloni)
27 L
Modello:
Isotemp SWB 15
Isotemp SWB 27
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
15325887 15l (4.0 galloni) Isotemp SWB 15 Pezzo
15335887 27 L Isotemp SWB 27 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15325887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00€
    2348.00€ / pezzi 1
    Risparmia 292.00€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Con una capacità fino a 27 litri (7 galloni) i bagni termostatici con agitazione dispongono di un controllo digitale e sono facili da usare.
Con una capacità fino a 27 litri (7 galloni) i bagni ad acqua con agitazione Fisher Scientific™ Isotemp™ dispongono di controllo digitale intuitivo e sono facili da usare. Questi bagni ad acqua con agitazione versatili possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, dalle scienze naturali alle analisi quantitative e quantitative. Possibilità di contare sulla tecnologia, le funzioni e le opzioni più avanzate per offrire la combinazione ideale di prestazioni, semplicità d'uso e affidabilità.
  • Facili operazioni di pulizia e manutenzione grazie al nuovo design privo di serpentina
  • Ottimizzazione della programmazione con i timer
  • Il sistema di protezione dall’esaurimento dei liquidi impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del bagno
  • Possibilità di salvare le impostazioni più comuni con valori preimpostati di temperatura e velocità di agitazione
  • Nuovi allarmi acustici
  • Display grafico a icone di facile utilizzo e controllo
  • Possibilità di utilizzare strumenti di laboratorio più alti grazie al nuovo coperchio incernierato e alla maggiore altezza
  • Motore e pompa dell’agitatore di ultima generazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale camera Acciaio inox 304
Tipo di unità di controllo Digitale
Capacità (sistema metrico) 15l (4.0 galloni)
Certificazione/Conformità UL, CE, FDA Classe I
Gamma di temperatura Amb. +5 °C - 100 °C
Tipo Shaking Water Bath
Display LCD monocromatico
Capacità di riscaldamento 1200 W
Include Coperchio a tetto in acciaio inox, vassoio per agitazione
Materiale Acciaio laminato a freddo rivestito con polvere epossidica
Modello Isotemp SWB 15
Preimpostazioni temperatura 3
Stabilità termica ±°
Uniformità termica ±0.05 °C
Dimensioni (L x P x A) 15.5 x 24.9 x 9.8 in. (394 x 632 x 249 mm)
Electrical Requirements Tensione globale 100-115V/200-230V, 50/60Hz
Amperaggio 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120 V/230 V)