Learn More
Fisherbrand™ Bagni termostatici con agitazione Isotemp™
Codice prodotto. 15335887 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15l (4.0 galloni)
27 L
Modello:
Isotemp SWB 15
Isotemp SWB 27
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
15335887 27 L Isotemp SWB 27 Pezzo
15325887 15l (4.0 galloni) Isotemp SWB 15 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15335887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.00€
    2900.00€ / pezzi 1
    Risparmia 150.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Con una capacità fino a 27 litri (7 galloni) i bagni termostatici con agitazione dispongono di un controllo digitale e sono facili da usare.
Con una capacità fino a 27 litri (7 galloni) i bagni ad acqua con agitazione Fisher Scientific™ Isotemp™ dispongono di controllo digitale intuitivo e sono facili da usare. Questi bagni ad acqua con agitazione versatili possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, dalle scienze naturali alle analisi quantitative e quantitative. Possibilità di contare sulla tecnologia, le funzioni e le opzioni più avanzate per offrire la combinazione ideale di prestazioni, semplicità d'uso e affidabilità.
  • Facili operazioni di pulizia e manutenzione grazie al nuovo design privo di serpentina
  • Ottimizzazione della programmazione con i timer
  • Il sistema di protezione dall’esaurimento dei liquidi impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del bagno
  • Possibilità di salvare le impostazioni più comuni con valori preimpostati di temperatura e velocità di agitazione
  • Nuovi allarmi acustici
  • Display grafico a icone di facile utilizzo e controllo
  • Possibilità di utilizzare strumenti di laboratorio più lunghi grazie al nuovo coperchio incernierato e alla maggiore altezza
  • Motore e pompa dell’agitatore di ultima generazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale camera 304 Stainless Steel
Tipo di unità di controllo Digitale
Capacità (sistema metrico) 27 L
Certificazione/Conformità UL, CE, FDA Class I
Gamma di temperatura Ambient +5° to 100°C
Tipo Shaking Bath
Display LCD monocromatico
Capacità di riscaldamento 1500 w
Include Stainless Steel Gable Cover, Shaking Tray
Materiale Epoxy Powder-coated Cold Rolled Steel
Modello Isotemp SWB 27
Tipo di spina N5-20. (Requires a 20A receptacle.)
Preimpostazioni temperatura 3
Stabilità termica ±°
Uniformità termica ±0.05°C
Dimensioni (L x P x A) 15.5 x 36.9 x 9.8 in. (394 x 938 x 249 mm)
Electrical Requirements 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Amperaggio 11.2-13.1 / 5.4-6.3 (120V/230V)