Learn More
Fisherbrand™ Agitatore Isotemp™
Codice prodotto. 15333518 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramic
Ceramica
Tensione:
230 V
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale):
10.25 x 10.25 in.
4.25 x 4.25 in.
7.25 x 7.25 in.
Tipo di spina:
EU
EU/UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Tensione Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) Tipo di spina Dimensione della confezione
15333518 Ceramica 230 V 7.25 x 7.25 in. EU/UK Pezzo
15363508 Ceramic 230 V 4.25 x 4.25 in. EU Pezzo
15333538 Ceramic 230 V 10.25 x 10.25 in. EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15333518
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Controllo preciso dell'agitazione e straordinaria sicurezza nei protocolli di routine. Disponibili in tre formati per garantire una flessibilità che va dalle sostanze chimiche in microscala alle operazioni di produzione.
Tecnologia avanzata
  • Agitazione a bassa velocità, controllo uniforme della velocità e forte accoppiamento magnetico
Design robusto e flessibile
  • Piastra superiore in ceramica o in alluminio
  • Il design rialzato del display protegge i componenti elettronici dagli spruzzi
  • Opzionale schermatura di protezione dagli spruzzi
  • Vari formati per i diversi volumi di campioni.
  • Include un'ancoretta di agitazione
Certifications
cCSAus (100-120V models), CE (230V models)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed Da 50 a 1,500 gir/min
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Dimensioni (L x P x A) 14 x 8.2 x 3.8 in. (36 x 20.8 x 9.7 cm)
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) 7.25 x 7.25 in.
Area superficie piastra superiore (sistema metrico) 18.4 x 18.4 cm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina EU/UK
Descrizione Agitatore