Learn More
Fisherbrand™ Agitatore Isotemp™
Codice prodotto. 15333538 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramic
Ceramica
Tensione:
230 V
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale):
10.25 x 10.25 in.
4.25 x 4.25 in.
7.25 x 7.25 in.
Tipo di spina:
EU
EU/UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Tensione Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) Tipo di spina Dimensione della confezione
15333538 Ceramic 230 V 10.25 x 10.25 in. EU Pezzo
15363508 Ceramic 230 V 4.25 x 4.25 in. EU Pezzo
15333518 Ceramica 230 V 7.25 x 7.25 in. EU/UK Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15333538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00€
    442.00€ / pezzi 1
    Risparmia 39.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Controllo preciso dell'agitazione e straordinaria sicurezza nei protocolli di routine. Disponibili in tre formati per garantire una flessibilità che va dalle sostanze chimiche in microscala alle operazioni di produzione.
Advanced technology
  • Slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
Flexible, robust design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
  • Includes stir bar
  • EU & UK plug
Certifications
cCSAus (100-120V models), CE (230V models)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 50 to 1500 rpm
Materiale piastra superiore Ceramic
Tensione 230 V
Dimensioni (L x P x A) 16.2 x 11.3 x 4 in. (41.1 x 28.7 x 10.2 cm)
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) 10.25 x 10.25 in.
Area superficie piastra superiore (sistema metrico) 26.0 x 26.0 cm
Requisiti elettrici 230V 50/60Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina EU
Descrizione Stirrer