Learn More
Fisherbrand™ Vaschette per ghiaccio isotermiche
Codice prodotto. 11324085 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
9 l
Colore:
Rosso
Verde
Dimensioni (L x P x A):
26,7 x 19,55 x 11,4 cm
52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11324085 1 l Verde 26,7 x 19,55 x 11,4 cm Pezzo
11344085 9 l Rosso 52,1 x 29,2 x 16,3 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11324085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.35€
    59.59€ / pezzi 1
    Risparmia 30.76€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Lunga durata e isolamento eccellente. Le vaschette per ghiaccio Fisherbrand™ IsoThermal sono i contenitori di raffreddamento ideali per l'uso con materiali ultra-freddi. Pratiche e facili da utilizzare, con coperchi che si inseriscono saldamente sotto il cestello. Disponibili in tre formati con codifica a colori.
Ideal containers for ultra-cold environments.
  • Rigid single-molded polyurethane provides high durability and stability when chilling samples.
  • Excellent insulation properties
  • The close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob.
  • Containers will not sweat or leak and will not break or deform with normal use.
  • Withstands temperatures from -80°C to +95°C.
Convenient, user-friendly design:
  • Lids nest conveniently under the bucket because they are keyed to fit together.
  • Molded handles ensure safe handling and transport.
  • Precise pour spout for easy emptying.
  • Tapered design for easy stacking.
  • Color-coded (green, blue, red) for easy organization and identification.
Specifica
Altezza (sistema metrico) 11.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26,7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 267 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Dimensioni (L x P x A) 26,7 x 19,55 x 11,4 cm
Capacità (sistema imperiale) 0.3 gal.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ghiaccio secco, ghiaccio, ghiaccio/sale ecc.
Materiale Poliuretano
Product Type Vaschetta per ghiaccio
Colore Verde
Capacità (sistema metrico) 1 l
Capacità Ice (1 L)
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura Refrigerated
Gamma di temperatura Da -80 °C a +95 °C