Learn More
Isothiazol-3(2H)-one, TRC
Codice prodotto. 30390130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390130 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI917620100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isothiazol-3(2H)-one
CAS 1003-07-2
Formula molecolare C3 H3 N O S
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Isothiazolin-3-one (7CI,8CI), 1,2-Isothiazole-3-one, 1,2-Thiazol-3-one, 3-Hydroxyisothiazole, 3-Isothiazolol, 3-Isothiazolone, 3-Oxo-2,3-dihydroisothiazole, A 01, Duo Mei Jing, Ebotec aqua, GT 2060, GY 506, Isothiazolin-3-one, Isothiazolinone, NSC 93489, PT 490, Xarcin AB
InChI Formula InChI=1S/C3H3NOS/c5-3-1-2-6-4-3/h1-2H,(H,4,5)
SMILES O=C1NSC=C1
IUPAC Name 1,2-thiazol-3-one
Molecular Weight (g/mol) 101.127
Peso formulazione 100.9935