Learn More
Isothiazole, TRC
Codice prodotto. 30394304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394304 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI9176055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isothiazole
CAS 288-16-4
Formula molecolare C3 H3 N S
Quantità 5 g
Sinonimo 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene
InChI Formula InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H
SMILES c1cnsc1
IUPAC Name 1,2-thiazole
Molecular Weight (g/mol) 85.13
Peso formulazione 84.9986