Learn More
Isothiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isothiazole |
| CAS | 288-16-4 |
| Formula molecolare | C3 H3 N S |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H |
| SMILES | c1cnsc1 |
| IUPAC Name | 1,2-thiazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 85.13 |
| Peso formulazione | 84.9986 |