Learn More
Isovaleronitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771085
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
625-28-5
C5H9N
83.13
MFCD00001944
QHDRKFYEGYYIIK-UHFFFAOYSA-N
isovaleronitrile, butanenitrile, 3-methyl, isoamylnitrile, isobutyl cyanide, isopentane nitrile, 3-methylbutyronitrile, butyronitrile, 3-methyl, 2-methylbutane secondary mononitrile, unii-n2g72x091l, isopentanenitrile
12244
3-methylbutanenitrile
CC(C)CC#N
625-28-5
C5H9N
83.13
MFCD00001944
QHDRKFYEGYYIIK-UHFFFAOYSA-N
isovaleronitrile, butanenitrile, 3-methyl, isoamylnitrile, isobutyl cyanide, isopentane nitrile, 3-methylbutyronitrile, butyronitrile, 3-methyl, 2-methylbutane secondary mononitrile, unii-n2g72x091l, isopentanenitrile
12244
3-methylbutanenitrile
CC(C)CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Isovaleronitrile
Colore Colorless
Densità 0.7950g/mL
Punti di ebollizione 128.0°C to 130.0°C (730.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2CN
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.795
Peso formulazione 83.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isovaleronitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.