Learn More
Isovaleronitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Isovaleronitrile |
| CAS | 625-28-5 |
| Formula molecolare | C5 H9 N |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 3-Methylbutanenitrile, 1-Cyano-2-methylpropane, 3-Methylbutyronitrile, Isobutyl cyanide, Isobutylnitrile, Isopentane nitrile, NSC 148363 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CC#N |
| IUPAC Name | 3-methylbutanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 83.132 |
| Peso formulazione | 83.073 |