Learn More
Isovalerylcarnitine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16447497
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16447497 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16447497 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113221
MedChemExpress Isovalerylcarnitine, a product of the catabolism of L-leucine, is a potent activator of the Ca2+-dependent proteinase (calpain) of human neutrophils.
Isovalerylcarnitine, a product of the catabolism of L-leucine, is a potent activator of the Ca2+-dependent proteinase (calpain) of human neutrophils.
Specifica
Materiale o nome chimico Isovalerylcarnitine
CAS 31023-24-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H23NO4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (203.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 245.32
Peso formulazione 245.32
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only