Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Isovanillin |
| Nota nome | Matrix substance for MALDI-MS |
| CAS | 621-59-0 |
| Punto di fusione | 113°C to 116°C |
| Colore | Brown |
| Punti di ebollizione | 179°C |
| Imballaggio | Poly bottle |
| Formula molecolare | C8H8O3 |
| Numero MDL | MFCD00003369 |
| Quantità | 1 g |
| Show More |